Bole white (kaolin), Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04440.2500EA 88.5 EUR
1.04440.2500
Bole white (kaolin), Supelco®
Bole white (kaolin)
Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258,16 g/mol
Smeltpunt: 1760 °C
Dichtheid: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00062311
CAS-nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300