Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L09658.14EA
53.6
EUR
L09658.14
L09658.22
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate ≥98%
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Formule:
C₄H₁₃NO·5H₂O MW: 181,23 g/mol Smeltpunt: 66…67 °C Dichtheid: 1,829 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149566 CAS-nummer: 10424-65-4 EINECS: 200-882-9 UN: 3423 ADR: 8,II |