Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
40751.06EA
72.5
EUR
40751.06
40751.03
40751.14
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Formule:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O MW: 392,14 g/mol Smeltpunt: ∼ 100 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,864 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00150530 CAS-nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-382-4 |