Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate 99% ACS, Fluka™
215406-100GEA 39.2 EUR
215406-100G 215406-500G
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate 99% ACS, Fluka™
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Smeltpunt: 100 °C
Dichtheid: 1,86 g/cm3 (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00150530
CAS-nummer: 7783-85-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (manganometric) 98.5 - 101.5 %
Insoluble in H₂SO₄ Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Manganese (Mn) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Zinc (Zn) Max. 0.003 %
Iron(III) Max. 0.01 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.003 %