Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
21092.293EA 57.1 EUR
21092.293
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate ≥98%, TECHNICAL
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482,2 g/mol
Kookpunt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 39…41 °C
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00150004
CAS-nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98 %