Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Leverancier: Roth Carl
|
Waarschuwing
|
ROTHX885.1EA
22.5
EUR
ROTHX885.1
ROTHX885.3
ROTHX885.2
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate
Formule:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O MW: 482,2 g/mol Kookpunt: 230 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 39…41 °C Dichtheid: 1,71 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00150004 CAS-nummer: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |