Ytterbium(III) bromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
14575.09EA
107
EUR
14575.09
14575.18
Ytterbium(III) bromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) bromide hydrate
Formule:
Br₃Yb·H₂O MW: 430,77 g/mol Smeltpunt: 300 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00049613 CAS-nummer: 15163-03-8 EINECS: 237-350-0 |