Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (metals basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
43181.14EA
198
EUR
43181.14
43181.22
Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (metals basis), REacton®
Cerium(III) nitrate hydrate
Formule:
Ce(NO₃)₃·xH₂O MW: 326,13 g/mol (anhy) Kookpunt: 200 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 39 °C Dichtheid: 2,377 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010926 EINECS: 233-297-2 UN: 1477 ADR: 5.1,III |