Erbium trinitrate pentahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
11306.14EA
232
EUR
11306.14
11306.22
Erbium trinitrate pentahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbium trinitrate pentahydrate
Formule:
ErN₃O₉·5H₂O MW: 443,35 g/mol Smeltpunt: 130 °C (-4H₂O) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149691 CAS-nummer: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |