Holmium trinitrate pentahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
14588.09EA
122
EUR
14588.09
14588.18
Holmium trinitrate pentahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Holmium trinitrate pentahydrate
Formule:
HoN₃O₉·5H₂O MW: 441,02 g/mol Smeltpunt: 83,74…84.62 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149737 CAS-nummer: 14483-18-2 EINECS: 233-438-8 UN: 1477 ADR: 5.1,III |