Terbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
14596.09EA 195 EUR
14596.09
Terbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Terbium(III) sulphate octahydrate
Formule: O₁₄S₃Tb₂·8H₂O
MW: 782,16 g/mol
Smeltpunt: 360 °C (-8H₂O)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149872
CAS-nummer: 13842-67-6
EINECS: 237-213-5