Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
23121.366EA
419
EUR
23121.366
23121.297
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Formule:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O MW: 232,59 g/mol Smeltpunt: 114 °C Dichtheid: 2,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL-nummer:
MFCD02253001 CAS-nummer: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Specificaties testresultaten
Assay | Min. 97 % |