Cadmium(II) chloride hemipentahydrate 79.5-81.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
12373.18EA
59.6
EUR
12373.18
12373.30
Cadmium(II) chloride hemipentahydrate 79.5-81.0% ACS
Cadmium(II) chloride hemipentahydrate
Formule:
CdCl₂·2.5H₂O MW: 228,35 g/mol Smeltpunt: 568 °C Dichtheid: 2,84 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00799071 CAS-nummer: 7790-78-5 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01617 |