Cadmium(II) sulphate 8/3-hydrate
Leverancier: Roth Carl
Gevaar
ROTH4482.1EA 0 EUR
ROTH4482.1
Cadmium(II) sulphate 8/3-hydrate
Cadmium(II) sulphate 8/3-hydrate
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Smeltpunt: 41 °C
Dichtheid: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD02253000
CAS-nummer: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627