Zinc sulphate monohydrate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gevaar
|
1.08882.9025EA
0
EUR
1.08882.9025
1.08882.5000
Zinc sulphate monohydrate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Zinc sulphate monohydrate
Formule:
ZnSO₄·1H₂O MW: 179,45 g/mol Dichtheid: 3,2 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149893 CAS-nummer: 7446-19-7 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,10213 |