Zinc sulphate monohydrate USP
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
29246.298EA
0
EUR
29246.298
Zinc sulphate monohydrate USP
Zinc sulphate monohydrate
Formule:
ZnSO₄·1H₂O MW: 179,45 g/mol Dichtheid: 3,2 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149893 CAS-nummer: 7446-19-7 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,10213 |