Zinc sulphate heptahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A12915.36EA
37.9
EUR
A12915.36
A12915.0C
A12915.0E
Zinc sulphate heptahydrate ≥98%
Zinc sulphate heptahydrate
Formule:
ZnSO₄·7H₂O MW: 287,54 g/mol Smeltpunt: 100 °C Dichtheid: 1,97 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149894 CAS-nummer: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10293 |