Yttrium(III) chloride hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
11185.14EA
66.5
EUR
11185.14
11185.22
11185.30
Yttrium(III) chloride hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Yttrium(III) chloride hydrate
Formule:
Cl₃Y·H₂O MW: 213,28 g/mol Dichtheid: 2,18 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149941 CAS-nummer: 12741-05-8 EINECS: 233-801-0 |