Yttrium (III) nitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12516.0025EA 126 EUR
1.12516.0025
Yttrium (III) nitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Yttrium (III) nitrate hexahydrate
Formule: N₃O₉Y·6H₂O
MW: 383,01 g/mol
Smeltpunt: 51,8 °C
Dichtheid: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149940
CAS-nummer: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1,
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 1500 g/l (20 °C)
Molar Mass 383.01 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer