Yttrium (III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
11187.06EA 46 EUR
11187.06 11187.59 11187.14 11187.22
Yttrium (III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Yttrium (III) nitrate hydrate
Formule: N₃O₉Y·H₂O
MW: 274,92 g/mol (anhy)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011469
CAS-nummer: 140191-40-8
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III