Chroom(III)chloride hexahydraat 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO213360051EA
328
EUR
ACRO213360051
ACRO213365000
Chroom(III)chloride hexahydraat 98%
Chroom(III)chloride 6H2O
Formule:
CrCl₃·6H₂O MW: 266,45 g/mol Smeltpunt: 83 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149660 CAS-nummer: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02242 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |