Chroom(III)chloride hexahydraat ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
42113.A1EA
141
EUR
42113.A1
42113.30
Chroom(III)chloride hexahydraat ≥98%
Chroom(III)chloride 6H2O
Formule:
CrCl₃·6H₂O MW: 266,45 g/mol Smeltpunt: 83 °C Dichtheid: 1,835 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149660 CAS-nummer: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02242 |