Chroom(III)chloride hexahydraat ≥99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
42114.22EA
73.3
EUR
42114.22
42114.36
Chroom(III)chloride hexahydraat ≥99.5%
Chroom(III)chloride 6H2O
Formule:
CrCl₃·6H₂O MW: 266,45 g/mol Smeltpunt: 83 °C Dichtheid: 1,76 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149660 CAS-nummer: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02242 |