Manganese(II) chloride tetrahydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
11563.22EA 30.9 EUR
11563.22 11563.36
Manganese(II) chloride tetrahydrate ≥99%
Manganese(II) chloride tetrahydrate
Formule: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Kookpunt: 1190 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58 °C
Dichtheid: 2,010
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149792
CAS-nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751