Manganese(II) chloride tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
44442.06EA
46.1
EUR
44442.06
44442.22
44442.14
Manganese(II) chloride tetrahydrate ≥99.99% (metals basis)
Manganese(II) chloride tetrahydrate
Formule:
MnCl₂·4H₂O MW: 197,9 g/mol Kookpunt: 1190 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 58 °C Dichtheid: 2,010 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149792 CAS-nummer: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05751 |