Manganese(II) chloride tetrahydrate
Leverancier: Roth Carl
Waarschuwing
ROTH0276.2EA 74.5 EUR
ROTH0276.2 ROTH0276.3 ROTH0276.1
Manganese(II) chloride tetrahydrate
Manganese(II) chloride tetrahydrate
Formule: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Kookpunt: 1190 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58…59 °C
Dichtheid: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149792
CAS-nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751