Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L14040.22EA
52.9
EUR
L14040.22
L14040.14
L14040.36
Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Manganese(II) nitrate hexahydrate
Formule:
Mn(NO₃)₂·6H₂O MW: 287,04 g/mol Smeltpunt: 24,9 °C Dichtheid: 1,72 g/cm³ (30 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
CAS-nummer:
17141-63-8 EINECS: 233-828-8 UN: 2724 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05756 |