Manganese(II) sulphate monohydrate 98.0-101.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
33341.A3EA
151
EUR
33341.A3
33341.36
Manganese(II) sulphate monohydrate 98.0-101.0% ACS
Manganese(II) sulphate monohydrate
Formule:
MnSO₄·1H₂O MW: 169,02 g/mol Smeltpunt: 700 °C Dichtheid: 2,95 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149159 CAS-nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05763 |