Manganese(II) sulphate tetrahydrate 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B22081.36EA
146
EUR
B22081.36
B22081.22
Manganese(II) sulphate tetrahydrate 99%
Manganese(II) sulphate tetrahydrate
Formule:
MnO₄S·4H₂O MW: 223,06 g/mol Dichtheid: 2,11 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149160 CAS-nummer: 10101-68-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9,III |