Iron(II) chloride tetrahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A16327.30EA
42.9
EUR
A16327.30
A16327.0B
Iron(II) chloride tetrahydrate ≥98%
Iron(II) chloride tetrahydrate
Formule:
FeCl₂·4H₂O MW: 198,81 g/mol Smeltpunt: 677 °C Dichtheid: 1,93 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149709 CAS-nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,III |