Iron(II) chloride tetrahydrate ≥99%, purified
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
24128.297EA 118 EUR
24128.297
Iron(II) chloride tetrahydrate ≥99%, purified
Iron(II) chloride tetrahydrate
Formule: FeCl₂·4H₂O
MW: 198,81 g/mol
Smeltpunt: 677 °C
Dichtheid: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149709
CAS-nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %