Nickel(II) chloride hexahydrate ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
53131.A1EA
540
EUR
53131.A1
53131.30
53131.18
Nickel(II) chloride hexahydrate ≥99.95% (metals basis)
Nickel(II) chloride hexahydrate
Formule:
NiCl₂·6H₂O MW: 237,69 g/mol Smeltpunt: 140 °C (-H₂O) Dichtheid: 1,92 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149809 CAS-nummer: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06529 |