Nickel(II) chloride hexahydrate
Leverancier: MP Biomedicals
|
Gevaar
|
ICNA0215582591EA
137
EUR
ICNA0215582591
ICNA0215582590
Nickel(II) chloride hexahydrate
Nickel(II) chloride hexahydrate
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Formule:
NiCl₂·6H₂O MW: 237,69 g/mol Smeltpunt: 140 °C Dichtheid: 1,84 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149809 CAS-nummer: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06588 |