Rhodium(III) chloride hydrate 38% Rh
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO195520010EA 0 EUR
ACRO195520010 ACRO195520050
Rhodium(III) chloride hydrate 38% Rh
Rhodium(III) chloride hydrate
Formule: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
Kookpunt: 800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 100 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149839
CAS-nummer: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)