Rhodium(III) chloride hydrate ≥99.99% (metals basis), Premion®
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Synoniemen: Rhodium(III) chloride xhydrateRhodium trichloride hydrate
43702.03EA 1350 EUR
43702.03 43702.06
Rhodium(III) chloride hydrate ≥99.99% (metals basis), Premion®
Rhodium(III) chloride hydrate
Formule: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
Smeltpunt: 100 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149839
CAS-nummer: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4