Ruthenium(III) chloride hydrate (≥38% Ru) ≥99.9% (PGM basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
11043.09EA 0 EUR
11043.09 11043.18 11043.04
Ruthenium(III) chloride hydrate (≥38% Ru) ≥99.9% (PGM basis)
Ruthenium(III) chloride hydrate
Oxidation
Formule: Cl₃Ru·xH₂O
MW: 207,43 g/mol (anhy)
Smeltpunt: 100 °C (ontbinding)
Dichtheid: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149844
CAS-nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III