Ijzer(III)nitraat nonahydraat 99+% for analysis
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO202490050EA
507
EUR
ACRO202490050
ACRO202490010
ACRO202492500
Ijzer(III)nitraat nonahydraat 99+% for analysis
Iron(III) nitrate nonahydrate
Formule:
Fe(NO₃)₃·9H₂O MW: 404 g/mol Smeltpunt: 47 °C Dichtheid: 1,68 g/cm³ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149708 CAS-nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light purple Adhering crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Manganese (Mn) | ≤200 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Free acid | ≤0.3 % (HNO3) |