Nikkel(II)sulfaat hexahydraat ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
12514.A3EA
168
EUR
12514.A3
12514.36
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat ≥98%
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat
In nickel plating, as mordant in dyeing and in printing textiles
Formule:
NiSO₄·6H₂O MW: 262,85 g/mol Smeltpunt: 840 °C Dichtheid: 2,070 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149813 CAS-nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06541 |