Nikkel(II)sulfaat hexahydraat, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06726.9050EA
0
EUR
1.06726.9050
1.06726.1000
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat, Supelco®
Nikkel(II)sulfaat hexahydraat
Formule:
NiSO₄·6H₂O MW: 262,85 g/mol Smeltpunt: 840 °C Dichtheid: 2,07 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149813 CAS-nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,06541 |