(S)-(-)-2-Chloorpropionzuur 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L09427.06EA 57.8 EUR
L09427.06 L09427.14
(S)-(-)-2-Chloorpropionzuur 98%
(S)-(-)-2-Chloorpropionzuur
Formule: H₃CCHClCOOH
MW: 108,52 g/mol
Kookpunt: 187 °C
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,270
Vlampunt: 107 °C (225 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064205
CAS-nummer: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
UN: 2511
ADR: 8,III