L(+)-Asparagine, watervrij 99%
Leverancier: Thermo Scientific
B21473.22EA
79
EUR
B21473.22
B21473.36
B21473.0E
L(+)-Asparagine, watervrij 99%
L(+)-Asparagine
Formule:
H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 132,12 g/mol Kookpunt: 343 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 234…236 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064401 CAS-nummer: 70-47-3 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 12,00872 |