L(+)-Asparagine, watervrij ≥99.0%, high purity
Leverancier: VWR Chemicals
94341-100GEA 134 EUR
94341-100G
L(+)-Asparagine, watervrij ≥99.0%, high purity
L(+)-Asparagine
Animal-free amino acid. Polar. Amide.
Formule: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Kookpunt: 343 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 234…235 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064401
CAS-nummer: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Chloride (%) <0.05
Moisture (%) 0.5
Purity (dried basis) (%) 99.0
Sulfate (%) <0.05