L(+)-Asparagine
Leverancier: Molekula
MOLE15650008-100GEA 0 EUR
MOLE15650008-100G
L(+)-Asparagine
L(+)-Asparagine
Formule: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Kookpunt: 343 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 234…235 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064401
CAS-nummer: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg