L(+)-Glutamine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
A14201.30EA 121 EUR
A14201.30 ABCRAB116930.0050 A14201.0B A14201.18
L(+)-Glutamine 99%
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Kookpunt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 185 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008044
CAS-nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg