Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Gentamicin sulphate
Leverancier: Biowest
P4020-5GREA 37.5 EUR InStock
P4020-5GR P4020-1GR
Gentamicin sulphate
Gentamicin sulphate
Gentamycin sulphate acts against Gram-negative, Gram-positive bacteria and mycoplasma.
  • Storage at 2 to 8 °C
  • Shelf life of 48 months
Used in cell culture applications at 1 ml/l. This concentration is for tissue culture media containing serum; serum-free media generally require lower concentration.
Opgelet: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
MW: 575,68 g/mol
Smeltpunt: 218 to 237 °C
Opslagtemperatuur: ambient
MDL-nummer: MFCD00270181
CAS-nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
UN: 0000
Merck Index: 13,04403
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal