L-Arginine hydrochloride, Millipore®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01543.1000EA
332
EUR
1.01543.1000
1.01543.0250
1.01543.0050
1.01543.9010
L-Arginine hydrochloride, Millipore®
L-Arginine hydrochloride
Formule:
C₆H₁₅ClN₄O₂ MW: 210,66 g/mol Smeltpunt: 218 °C Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064550 CAS-nummer: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |