L(+)-Aspartic acid ≥98%, high purity
Leverancier: VWR Chemicals
0192-500GEA 231 EUR
0192-500G 0192-5KG
L(+)-Aspartic acid ≥98%, high purity
L(+)-Aspartic acid
Animal-free amino acid. Polar. Acidic.
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
Kookpunt: 311 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 251 °C
Dichtheid: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002616
CAS-nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Loss on Drying < = 0.2 %
Purity >= 98 %