L(+)-Aspartic acid
Leverancier: MP Biomedicals
ICNA114060212EA 0 EUR
ICNA114060212
L(+)-Aspartic acid
L(+)-Aspartic acid
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
Kookpunt: 311 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 251 °C
Dichtheid: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002616
CAS-nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845