L(+)-Glutamic acid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01791.9010EA
3880
EUR
1.01791.9010
1.01791.1000
L(+)-Glutamic acid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, SAFC®
L(+)-Glutamic acid
Formule:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 147,13 g/mol Kookpunt: 325 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 160 °C Dichtheid: 1,538 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002634 CAS-nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |