(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO218980250EA 1040 EUR
ACRO218980250 ACRO218980050 ACRO218980010
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98+%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Kookpunt: 160 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 19…21 °C
Dichtheid: 0,954 g/cm³
Vlampunt: 71 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064429
CAS-nummer: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1.8, H2O)